Merck
SML3123
Sigma-Aldrich
NButGT
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3aR,5R,6S,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-propyl-5H-pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
Wybierz wielkość
5 MG
430,00 zł
25 MG
1730,00 zł
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
430,00 zł
25 MG
1730,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.31
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.77
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CCCC1=N[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]2S1)CO)O)O
Działania biochem./fizjol.
NButGT is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which elevates O-GlcNAc levels but does not cause insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes, and in rats and mice. NButGT does not perturbed glucohomeostasis when used for extended time in rats and mice. NButGT attenuates the accumulation of Aβ, neuroinflammation, and memory in in a mouse model of Alzheimer’s disease. NButGT efficiently increased total O-GlcNAc, improves cardiovascular function and reduced animal mortality in rat model of sepsis.
Specific and potent inhibitor of O-GlcNAcase (OGA)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)