Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 690,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
690,00 zł
Nazwa produktu
Thiamet G, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -21 to -26°, c = 0.3 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNC1=N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2S1
InChI
1S/C9H16N2O4S/c1-2-10-9-11-5-7(14)6(13)4(3-12)15-8(5)16-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
PPAIMZHKIXDJRN-FMDGEEDCSA-N
Application
- to treat human embryonic kidney 293 cells in order to study its effect on Wnt/beta-catenin signalling
- to treat lytically-replicating producer
- to incubate mice (C57BL/6) aortic segments to increase global O-GlcNAc levels
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C | solubility H2O: ≥5 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamet G
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?