Przejdź do
SMB00406
2-Azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
β-D-GalNAc-Et-N3, 2-Azidoethyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1260,00 zł
Cena katalogowa1680,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C(C)=O)[C@H]1[C@H](OCCN=[N+]=[N-])O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H20N4O5/c1-6(17)14-9-8(20-3-2-13-15-12)4-7(5-16)10(18)11(9)19/h7-11,16,18-19H,2-5H2,1H3,(H,14,17)/t7?,8-,9?,10+,11-/m1/s1
InChI key
XABWQXCIQZZUHY-QPGSTUFLSA-N
General description
2-azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside is an alkylated glycoside.
Biochem/physiol Actions
2-azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside is an alkylated glycoside. Alkylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B4894203782
description
≥95% (HPLC)
description
O-glycosylation inhibitor, ≥97% (TLC)
description
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to light yellow
color
white to off-white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)