Merck
SML2939
Sigma-Aldrich
S2C3 Dibromide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CYDE-21 dibromide, N,N′-(Decane-1,10-diyl)bis(9-amino-2,3-dihydro-1H-cyclopenta[b]quinolinium) dibromide
Wybierz wielkość
5 MG
331,00 zł
25 MG
1320,00 zł
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
331,00 zł
25 MG
1320,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H44N4·2Br
Masa cząsteczkowa:
668.55
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=C2C=CC=CC2=[N+](C3=C1CCC3)CCCCCCCCCC[N+]4=C5CCCC5=C(C6=C4C=CC=C6)N
InChI
1S/C34H42N4/c35-33-25-15-7-9-19-29(25)37(31-21-13-17-27(31)33)23-11-5-3-1-2-4-6-12-24-38-30-20-10-8-16-26(30)34(36)28-18-14-22-32(28)38/h7-10,15-16,19-20,35-36H,1-6,11-14,17-18,21-24H2/p+2
Klucz InChI
MEFIQYBUDHNVHT-UHFFFAOYSA-P
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor fuzji HIV-1, który specyficznie wiąże się z proksymalnym regionem zewnętrznym błony gp41 (MPER).
S2C3, analog dequalinium, jest inhibitorem fuzji HIV-1, który specyficznie wiąże się z proksymalnym zewnętrznym regionem błony gp41 (MPER) kolca otoczki HIV-1 i blokuje zmiany konformacyjne indukowane przez CD4. S2C3 skutecznie blokuje infekcję HIV-1. S2C3 (CYDE-21) to kationowe amfifilowe bolaamfifilowe nanocząsteczki lub agregaty podobne do pęcherzyków, odpowiednie do przenoszenia antysensownych oligonukleotydów (ASO) do bakterii, takich jak C. difficile.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
HIV-1 fusion inhibitors targeting the membrane-proximal external region of Env spikes
Nature Chemical Biology, 16 (2020)
Cationic amphiphilic bolaamphiphile-based delivery of antisense oligonucleotides provides a potentially microbiome sparing treatment for C. difficile
The Journal of Antibiotics, 71 (2018)