Kluczowe dokumenty
O4139
Orlistat
≥98% (HPLC), solid, lipase inhibitor
Synonim(y):
(−)-Tetrahydrolipstatin, N-Formyl-L-leucine (1S)-1-[[(2S,3S)-3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]methyl]dodecyl ester, Ro-18-0647
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Orlistat, ≥98%, solid
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
solid
kolor
white
mp
<50 °C
rozpuszczalność
DMSO: 19 mg/mL
inicjator
Roche
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(34-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27-25(28(32)35-27)19-17-10-8-6-2/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
Klucz InChI
AHLBNYSZXLDEJQ-FWEHEUNISA-N
informacje o genach
human ... LIPF(8513) , PNLIP(5406)
Opis ogólny
Zastosowanie
- of fatty acid synthase in long-term estrogen-deprived (LTED) variant cell lines
- of lipase in screening lipase inhibition by raspberry extract
- in in vitro pancreatic lipase activity assay
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Protokoły
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.