Kluczowe dokumenty
SML2674
Ki20227
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Ki 20227, N-[4-[(6,7-Dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]-2-methoxyphenyl]-N′-[1-(2-thiazolyl)ethyl]urea, N-{4-[(6,7-Dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]-2-methoxyphenyl}-N′-[1-(1,3-thiazol-2-yl)ethyl]urea
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C24H24N4O5S/c1-14(23-26-9-10-34-23)27-24(29)28-17-6-5-15(11-20(17)30-2)33-19-7-8-25-18-13-22(32-4)21(31-3)12-16(18)19/h5-14H,1-4H3,(H2,27,28,29)
Klucz InChI
SHPFDGWALWEPGS-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1