Przejdź do
PHL82389
Hyoscyamine sulfate
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO3 · 0.5H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N4(C5CCC4CC(C5)OC(=O)[C@H](CO)c6ccccc6)C.N1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3)C
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*13?,14?,15?,16-;/m11./s1
InChI key
HOBWAPHTEJGALG-YMCAWCDYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1335009H1600000Y0000449
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)