Merck
SML2028
Sigma-Aldrich
GA11
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,6-Diphenylimidazo[1,2-a]pyridine
Wybierz wielkość
5 MG
403,00 zł
25 MG
655,00 zł
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
403,00 zł
25 MG
655,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to brown
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C12=NC(C3=CC=CC=C3)=CN1C=C(C4=CC=CC=C4)C=C2
Klucz InChI
LETMYYZWCFHZLY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
GA11 jest penetrującym BBB i silnym inhibitorem ALDH
GA11 jest penetrującym BBB i silnym inhibitorem ALDH, który hamuje wzrost sfer glejaka mezenchymalnego (MES). GA11 hamuje również wzrost guza w mysim modelu ksenoprzeszczepu glejaka wywodzącego się z GSC.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)