Przejdź do
SML0680
CYM-5541
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CYM5541, ML249, N,N-Dicyclohexyl(5-cyclopropylisoxazol-3-yl)-carboxamide, N,N-Dicyclohexyl-5-cyclopropyl-3-isoxazolecarboxamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.44
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)C(=O)c1n[o]c(c1)C2CC2
InChI
1S/C19H28N2O2/c22-19(17-13-18(23-20-17)14-11-12-14)21(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h13-16H,1-12H2
InChI key
NDKGACIWVAOUQH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CYM-5541 is an allosteric agonist selective for the Sphingosine 1-phosphate (S1P) S1P3 receptor subtype.
CYM-5541 is an allosteric agonist selective for the Sphingosine 1-phosphate (S1P) S1P3 receptor subtype. CYM-5541 occupies a different chemical space in the ligand binding pocket of S1P3 than S1P does, a lower hydrophobic region around transmembrane helix TM6. CYM-5541 shows great selectivity and stability with an EC50 of between 72 and 132 nM compared to S1P1 EC50 > 10 μM, S1P2 EC50 > 50 μM, S1P4 EC50 > 50 μM, and S1P5 EC50 > 25 μM and no significant activities for a panel of 55 GPCRs, ion channels, and transporters.
Features and Benefits
This compound is featured on the Lysophospholipid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0988SML1979SML2333
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to blue-gray
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)