Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócusage
sufficient for 100 colorimetric tests
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
General description
Dehydrogenazy aldehydowe (ALDH) to nadrodzina oksydoreduktaz, które katalizują konwersję aldehydów do kwasów karboksylowych. ALDH ma kluczowe znaczenie w metabolizmie alkoholu, ponieważ dehydrogenaza alkoholowa rozkłada etanol do aldehydu octowego. Aldehyd octowy, który jest toksyczny dla organizmu, jest z kolei rozkładany przez ALDH do kwasu octowego. Zaburzenia równowagi dehydrogenazy aldehydowej zostały powiązane zarówno z alkoholizmem, jak i wrażliwością na alkohol u ludzi. Inhibitory tego enzymu były stosowane w przypadkach leczenia alkoholizmu u pacjentów. Populacje komórek macierzystych raka również wykazują zwiększoną aktywność ALDH, co sprawia, że hamowanie ALDH jest obiecującym podejściem do terapii przeciwnowotworowej.
Application
Nadaje się do badań przesiewowych inhibitorów i oceny inhibitorów ALDH.
Zestaw do badań przesiewowych inhibitora dehydrogenazy aldehydowej może być stosowany do:
- Badania metabolizmu alkoholu
- Badania nad rakiem
- Odkrywanie leków
Biochem/physiol Actions
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów dehydrogenazy aldehydowej opiera się na enzymatycznej konwersji aldehydu octowego do kwasu octowego i NADH przez ALDH. Utworzony NADH z kolei redukuje odczynnik formazanowy do barwnego produktu, którego absorbancja, mierzona przy 565 nm, jest proporcjonalna do aktywności enzymu w reakcji. Procentową inhibicję badanego związku można określić przez porównanie aktywności ALDH poddanego działaniu badanego związku z aktywnością ALDH niepoddanego działaniu badanego związku.
Features and Benefits
- Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Zestaw płynnie integruje się z wysokowydajnymi systemami obsługi, zapewniając wydajność i dokładność.
- Wydajne badanie przesiewowe inhibitorów: Badanie przesiewowe w kierunku inhibitorów ALDH przy użyciu zaledwie 5 µL badanego związku, ułatwione dzięki usprawnionej procedurze wymagającej minimalnego wysiłku.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests | description from yeast |
| usage sufficient for 100 colorimetric tests | usage sufficient for 100 colorimetric tests | usage sufficient for 100 colorimetric tests | usage - |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| relevant disease(s) cancer | relevant disease(s) neurological disorders, Alzheimer′s disease | relevant disease(s) cardiovascular diseases | relevant disease(s) cancer |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?