Przejdź do
S9692
SU 6656
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-2-oxo-3-[(4,5,6,7-tetrahydro-1H-indol-2-yl)methylene]-1H-indole-5-sulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
722,00 zł
613,70 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light, under inert gas
613,70 zł
Cena katalogowa722,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light, under inert gas
color
orange-brown
solubility
DMSO: 12 mg/mL (orange solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=C/c3cc4CCCCc4[nH]3)\c2c1
InChI
1S/C19H21N3O3S/c1-22(2)26(24,25)14-7-8-18-15(11-14)16(19(23)21-18)10-13-9-12-5-3-4-6-17(12)20-13/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-10-
InChI key
LOGJQOUIVKBFGH-YBEGLDIGSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
Biochem/physiol Actions
SU 6656 is a selective Src family kinase inhibitor.
SU 6656 is a selective Src family kinase inhibitor. SU 6656 inhibits Src kinase in CD34 positively-selected umbilical cord blood cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S8442SML0204SML1679
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 12 mg/mL (orange solution)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
protect from light, under inert gas
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SU 6656
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)