Kluczowe dokumenty
SML1682
CDN1163
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamide
Wybierz wielkość
456,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
456,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=NC2=C(NC(C3=CC=C(OC(C)C)C=C3)=O)C=CC=C2C=C1
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-13(2)24-17-11-9-16(10-12-17)20(23)22-18-6-4-5-15-8-7-14(3)21-19(15)18/h4-13H,1-3H3,(H,22,23)
Klucz InChI
GVGVYDCVFBGALZ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)