Przejdź do
I2892
Ifenprodil (+)-tartrate salt
NMDA antagonist
Synonim(y):
α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-benzyl-1-piperidineethanol (+)-tartrate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
872,00 zł
741,20 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C21H27NO2)2 · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
800.98
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
245-493-5
MDL number:
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ifenprodil (+)-tartrate salt,
storage temp.
room temp
Quality Segment
SMILES string
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C(O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(CC2)Cc3ccccc3.CC(C(O)c4ccc(O)cc4)N5CCC(CC5)Cc6ccccc6
InChI
1S/2C21H27NO2.C4H6O6/c2*1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
DMPRDSPPYMZQBT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ifenprodil is a phenylethanolamine, which stimulates blood circulation. It has anticonvulsant and antinociceptive properties. Ifenprodil is used to treat posttraumatic stress disorder, cerebrovascular diseases and peripheral arterial obliterative disease. It blocks G protein-coupled inwardly-rectifying potassium channels (GIRKs) and interacts with α1 adrenergic, N-methyl-D-aspartate and serotonin receptors.
Application
Ifenprodil (+)-tartrate salt has been used:
  • to test the action in a KCl-induced cortical spreading depression (CSD) animal
  • to study its effects on electrophysiological properties and spontaneous spikes in neocortical pyramidal cells
  • to investigate its therapeutic effects
Biochem/physiol Actions
NMDA antagonist acting at the polyamine site; neuroprotective agent; α-adrenergic central and peripheral vasodilator; α2 adrenergic receptor ligand.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F8257A0937N3415
description
-
description
≥98% (TLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)