Przejdź do
SML1740
FIN56
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N2,N7-Dicyclohexyl-9-(hydroxyimino)-9H-fluorene-2,7-disulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H31N3O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC5CCCCC5)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)[S](=O)(=O)NC4CCCCC4)C2N=O
InChI
1S/C25H31N3O5S2/c29-26-25-23-15-19(34(30,31)27-17-7-3-1-4-8-17)11-13-21(23)22-14-12-20(16-24(22)25)35(32,33)28-18-9-5-2-6-10-18/h11-18,25,27-28H,1-10H2
InChI key
OYLSCKVHQYAZEE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FIN56 is a specific inducer of ferroptosis, a non-apoptotic form of cell death characterized by iron-dependent accumulation of lipid peroxidation products and lethal reactive oxygen species (ROS). FIN56 has an EC50 value of 240 nM, and is believed to act though two separate pathways. The first requires the enzymatic activity of acetyl-CoA carboxylase (ACC),and results in degradation of glutathione peroxidase 4 (GPX4), which acts as a negative regulator of ferroptosis by reducing lipid hydroperoxides. The second pathway involves FIN56 binding to and activing squalene synthase, which leads to coenzyme Q10 depletion.
FIN56 is a specific inducer of ferroptosis.
Ferroptosis inducer 56 (FIN56) is a member of the class 3 ferroptosis inducers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1464SML2647U3385
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >2 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)