Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 887,00 zł 753,95 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.39
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=C3C(C=CC=N3)=CC(OC)=C2)=O
InChI
1S/C17H16N2O3S/c1-12-5-7-15(8-6-12)23(20,21)19-16-11-14(22-2)10-13-4-3-9-18-17(13)16/h3-11,19H,1-2H3
InChI key
HKRNYOZJJMFDBV-UHFFFAOYSA-N
Application
Zn+ selective probe in the presence of Mg+ and Ca+.
Biochem/physiol Actions
TSQ (6-methoxy-8-p-toluenesulfonamido-quinoline) is a cell penetrant and specific fluorescent zinc sensor that preferentially accumulates in islet cells in a zinc content dependent manner. TSQ is commonly used to assess isolated islet purity.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?