Przejdź do
V3890
VU0240551
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CID 7211972, N-(4-Methyl-2-thiazolyl)-2-[(6-phenyl-3-pyridazinyl)thio]-acetamide, SID 56405457, VU0240551-1, VU0240551-2-D4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N4OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt V3890, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1csc(NC(=O)CSc2ccc(nn2)-c3ccccc3)n1
InChI
1S/C16H14N4OS2/c1-11-9-23-16(17-11)18-14(21)10-22-15-8-7-13(19-20-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18,21)
InChI key
WJRWSLORVIHRNX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VU0240551 is a potent, selective KCC2 inhibitor.
VU0240551 is a potent, selective KCC2 inhibitor. KCC2 is a potassium-chloride exchanger expressed specifically in neurons. KCC2 functions to lower intracellular chloride concentrations below the electrochemical potential of the cells, thereby increasing the hyperexcitability of the neurons. KCC2 activity enhances GABA and other inhibitory neurotransmission and is implicated in pain processing. VU0240551 was discovered in a high-throughput screen, followed by directed medicinal chemistry. VU0240551 is selective for KCC2 over NKCC1. VU0240551 binds competitively to the K+ site and binds noncompetitively to the Cl- site. VU0240551 is the only small molecule with specificity for a KCC family member.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1336SML0672SML2333
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)