Kluczowe dokumenty
SML1600
Sigma-Aldrich
Rinvanil
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(9Z,12R)-12-Hydroxy-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-9-octadecenamide, N-Vanillylricinoleamide
Wybierz wielkość
5 MG
493,00 zł
25 MG
1880,00 zł
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
493,00 zł
25 MG
1880,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H43NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.62
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
oil
kolor
colorless to yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
Rinvanil jest analogiem kapsaicyny, który silnie aktywuje kanały przejściowego potencjału receptora waniloidowego 1 (TRPV1).
Rinvanil jest analogiem kapsaicyny, który silnie aktywuje kanały przejściowego potencjału receptora waniloidowego 1 (TRPV1). Rinvanil indukuje neuroprotekcyjną łagodną hipotermię u myszy z niedokrwieniem mózgu poprzez aktywację TRPV1. Rinvanil wykazuje silne działanie przeciwnowotworowe w liniach komórkowych raka, w tym szyjki macicy (HeLa, CaSKi, ViBo) i białaczki (P388, J774, WEHI-3). Rinvanil nie jest cytotoksyczny dla normalnych limfocytów.
TRPV1 (transient receptor potential vanilloid 1) jest receptorem kapsaicyny. Ulega silnej ekspresji w neuronach czuciowych i uczestniczy w percepcji bólu. W mózgu reguluje funkcję neuronów, zachowanie motoryczne i zapalenie nerwów. Kapsaicyna odgrywa ważną rolę w aktywacji TRPV1.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jin H Nam et al.
Brain : a journal of neurology, 138(Pt 12), 3610-3622 (2015-10-23)
Currently there is no neuroprotective or neurorestorative therapy for Parkinson's disease. Here we report that transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) on astrocytes mediates endogenous production of ciliary neurotrophic factor (CNTF), which prevents the active degeneration of dopamine neurons and
Katy A Freed et al.
Journal of medical genetics, 48(8), 563-566 (2011-05-07)
Cystinosis is an autosomal recessive disease characterised by the abnormal accumulation of lysosomal cystine. Mutations in the cystinosin gene (CTNS) represent known causes for the disease. The major cystinosis mutation is a 57 kb deletion on human chromosome 17p13 that