Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
247,00 zł
Nazwa produktu
Carbamazepine, powder
form
powder
Quality Segment
mp
191-192 °C (lit.)
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 29 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: soluble, propylene glycol: soluble
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
InChI key
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BZRAP1(9256), GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), PRNP(5621), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Scn2a1(24766), Scnn1a(25122), Scnn1g(24768), Slc6a1(79212)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 29 mg/mL, ethanol: soluble, H2O: insoluble, propylene glycol: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Novartis | originator - | originator - | originator - |
| mp 191-192 °C (lit.) | mp 191-192 °C (lit.) | mp 191-192 °C (lit.) | mp 191-192 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbamazepine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?