Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 581,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C(\CCc1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H15ClO2/c18-16-10-7-13(8-11-16)6-9-15(12-17(19)20)14-4-2-1-3-5-14/h1-5,7-8,10-12H,6,9H2,(H,19,20)/b15-12-
InChI key
LLJYFDRQFPQGNY-QINSGFPZSA-N
Biochem/physiol Actions
PDK1 (phosphoinositide-dependent protein kinase 1) activator which binds to the HM/PIF binding pocket rather than the ATP-binding site.
PS48 is a PDK1 (phosphoinositide-dependent protein kinase 1) activator which binds to the HM/PIF binding pocket rather than the ATP-binding site. PS48 is one of only a few truly allosteric compounds targeting a regulatory binding site on a protein kinase catalytic domain that is not adjacent to or overlapping with the ATP-binding site.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating) | solubility DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: insoluble <5 mg/mL |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition desiccated, protect from light | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?