Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł 360,40 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13F3N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
360,40 zł
Cena katalogowa424,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)c2ncnc(c2)Oc3c4nc([s]c4ccc3)NC(=O)C
InChI
1S/C20H13F3N4O2S/c1-11(28)26-19-27-18-15(3-2-4-16(18)30-19)29-17-9-14(24-10-25-17)12-5-7-13(8-6-12)20(21,22)23/h2-10H,1H3,(H,26,27,28)
InChI key
YUTIXVXZQIQWGY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AMG517 is an orally active, highly potent and selective vanilloid receptor-1 (TRPV1; VR1; capsaicin receptor) antagonist that blocks TRPV1-mediated cellular Ca2+ influx (h/r/m IC50/stimulant = 0.76 nM/1.01 nM/1.9 nM/500 nM capsaicin; 0.62 nM/0.5 nM/0.63 nM/acid (pH 5) using respective CHO transfectants; IC50 >20 μM against TRPV2/3/4, TRPA1, and TRPM8-mediated responses; <45% binding at 10 μM to 87 receptors, enzymes, and ion channels) and exhibits antihyperalgesic efficacy in vivo (capsaicin-induced flinch = ED50 = 0.33 mg/kg rats, p.o.; CFA-induced thermal hyperalgesia, MED = 0.83 mg/kg rats, p.o.).
Orally active, highly potent and selective vanilloid receptor-1 (TRPV1; VR1; capsaicin receptor) antagonist with antihyperalgesic efficacy in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color off-white to blue-gray |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?