Przejdź do
O0257
Olvanil
powder
Synonim(y):
(N-Vanillyl)-9-oleamide, N-Vannilyloleoylamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H43NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
417.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt O0257, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
H2O: <0.2 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C26H43NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-26(29)27-22-23-19-20-24(28)25(21-23)30-2/h10-11,19-21,28H,3-9,12-18,22H2,1-2H3,(H,27,29)/b11-10-
InChI key
OPZKBPQVWDSATI-KHPPLWFESA-N
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
Application
Olvanil has been used as a vanilloid (VR1) receptors agonist in rat VR1-transfected human embryonic kidney cells (rVR1-HEK) and dorsal root ganglion (DRG) cells to test its effect on calcium levels.
Biochem/physiol Actions
Olvanil is a vanilloid receptor agonist. It is an analog of capsaicin and is non-pungent. It is an orally active analgesic that alleviates pain by desensitizing nociceptors.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)