Merck
SML1038
Sigma-Aldrich
MKC-733
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
DDP733, N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4,7-dihydro-7-oxo-thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxamide hydrochloride, Pumosetrag
Wybierz wielkość
25 MG
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1550,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17N3O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -15 to -20°, c = 1 in H2O
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 25 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CNC(C=CS2)=C2C1=O)N[C@@H]3C4CCN(CC4)C3.Cl
InChI
1S/C15H17N3O2S.ClH/c19-13-10(7-16-11-3-6-21-14(11)13)15(20)17-12-8-18-4-1-9(12)2-5-18;/h3,6-7,9,12H,1-2,4-5,8H2,(H,16,19)(H,17,20);1H/t12-;/m0./s1
Klucz InChI
XGVADZZDFADEOO-YDALLXLXSA-N
Działania biochem./fizjol.
MKC-733 jest agonistą receptora 5-HT3.
MKC-733 jest specyficznym agonistą 5-HT3.
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań neurobiologicznych. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów Neuroscience. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience