Przejdź do
N3290
NKH 477
≥98% (HPLC), powder, adenylyl cyclase activator
Synonim(y):
6-[3-(dimethylamino)propionyl]-forskolin, Colforsin dapropate hydrochloride, N,N-dimethyl-, (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-5-(acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-10,10b-dihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-1H-naphtho[2,1-b]pyran-6-yl ester b-Alanine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
638,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H43NO8·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.09
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
638,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
NKH 477, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear to slightly hazy (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CCC(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)[C@H]13)C=C
InChI
1S/C27H43NO8.ClH/c1-10-24(5)15-18(31)27(33)25(6)17(30)11-13-23(3,4)21(25)20(35-19(32)12-14-28(8)9)22(34-16(2)29)26(27,7)36-24;/h10,17,20-22,30,33H,1,11-15H2,2-9H3;1H/t17-,20-,21-,22-,24-,25-,26+,27-;/m0./s1
InChI key
VIRRLEDAYYYTOD-YHEOSNBFSA-N
Biochem/physiol Actions
NKH 477 is a potent, orally active adenylyl cyclase activator.
NKH 477 is a potent, orally active adenylyl cyclase activator. It is a water soluble derivative of forskolin, and dose dependentyl increases cAMP and blocks potassium-induced contraction concetrations in smooth muscle strips (IC50 = 80 nM). NKH 477 causes relaxation of histamine treated guinea pig smooth muscle (IC50 = 32 nM).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
A clear to slightly hazy solution is possible.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1038SML2801SML2491
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear to slightly hazy (warmed)
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
solubility
DMF:H2O (9:1): 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)