Przejdź do
A0257
Atropine sulfate salt monohydrate
≥97% (TLC), crystalline, cholinergic receptor antagonist
Synonim(y):
α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, Tropine tropate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
740,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C17H23NO3)2 · H2SO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
694.83
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
EC Number:
200-235-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6109275
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
crystalline
652,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Atropine sulfate salt monohydrate, ≥97% (TLC), crystalline
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
crystalline
color
white
mp
189-192 °C (A) (lit.)
solubility
ethanol: 200 mg/mL (stable for several days at 4 °C.), glycerol: 400 mg/mL (stable for several days at 4 °C.), H2O: 50 mg/mL (stable for several days at 4 °C.)
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3.CN4[C@H]5CC[C@@H]4C[C@@H](C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16?;;
InChI key
JPKKQJKQTPNWTR-CHYDPLAESA-N
General description
Atropine is isolated from Atropa belladonna, Datura stramonium and Mandragora officinarum. It is a tertiary amine, which acts as a cholinergic receptor antagonist.
Application
Atropine sulfate salt hydrate has been used:
  • to assay specific binding of high-affinity 3-quinuclidinyl benzilate-3H ([3H]QNB) to the muscarinic acetylcholine receptor (mAChR)
  • to block the recovery phase of the aldicarb (Ald) response
  • as an analyte for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
  • as a mAChR antagonist to block acetylcholine receptor[1]
Biochem/physiol Actions
Competitive nonselective antagonist at central and peripheral muscarinic acetylcholine receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP023PHR13791045009
Atropine sulfate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP023
Atropine sulfate
form
crystalline
form
solid
form
-
form
-
assay
≥97% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
ethanol: 200 mg/mL (stable for several days at 4 °C.), H2O: 50 mg/mL (stable for several days at 4 °C.), glycerol: 400 mg/mL (stable for several days at 4 °C.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atropine sulfate salt monohydrate
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)