C4382 (98%) and C2409 (99%) are the same chemical with slightly different purity specifications. Product No. C2409 is no longer available.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 472,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
472,00 zł
Nazwa produktu
Carbamoylcholine chloride, ≥98% (titration), crystalline
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
crystalline
color
white
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: 20 mg/mL
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
InChI key
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133), CHRNA2(1135)
mouse ... Chrm1(12669)
rat ... Chrm1(25229), Chrm2(81645), Chrm3(24260), Chrna2(170945), Chrna3(25101), Chrna4(25590)
Application
- to stimulate insulin secretion in transgenic mice
- to induce contraction of undifferentiated and differentiated human adipose-derived stem cells (hASCs)
- to mediate constriction of iris in pupillary light reflex studies in mice
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline | form powder | form powder or crystals | form powder or crystals |
| assay ≥98% (titration) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 1 g/mL, ethanol: 20 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL (solutions undergo rapid, pH-dependent decomposition at pH > 6.) | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless |
| color white | color - | color colorless to white | color colorless to white |
| Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133), CHRNA2(1135) | Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133) | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbamoylcholine chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the difference between Carbamoylcholine chloride Products C4382 and C2409?
1 answer-
Helpful?
-
-
How should Carbamoylcholine chloride, Product C4382, be dissolved?
1 answer-
This product is soluble in water (1000 mg/mL), in ethanol (20 mg/mL), and in methanol (100 mg/mL).
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.