Przejdź do
SML2473
Pitavastatin calcium
≥98% (HPLC), HMG CoA reductase inhibitor, powder
Synonim(y):
(+)monocalcium bis{(3R, 5S, 6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolyl]-3,5dihydroxy-6-heptenoate}, (3R,5S,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid calcium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
271,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H23FNO4 · 0.5Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pitavastatin calcium, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +19 to +24°, c = 1 in acetonitrile: water (1:1)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ca+2].Fc5ccc(cc5)c6c7c(nc(c6\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C8CC8)cccc7.Fc1ccc(cc1)c2c3c(nc(c2\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C4CC4)cccc3
InChI
1S/2C25H24FNO4.Ca/c2*26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31;/h2*1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31);/q;;+2/p-2/b2*12-11+;/t2*18-,19-;/m11./s1
InChI key
RHGYHLPFVJEAOC-FFNUKLMVSA-L
Biochem/physiol Actions
HMG CoA reductase inhibitor
Pitavastatin calcium is a water-soluble inhibitor of hydroxymethylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase, the enzyme that catalyzes the conversion of HMG-CoA to mevalonic acid, the rate-limiting step in cholesterol biosynthesis. Pitavastatin calcium is antilipidemic and is used to reduce plasma cholesterol levels and prevent cardiovascular disease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1264SML0038SML0005
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥9 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to tan
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)