This compound is hydrophilic rather than lipophilic and demonstrates low cell permeability. Please see the link below to review a publication that may be of interest:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7955780/#:~:text=The%20hydrophilic%20nature%20of%20pravastatin,cross%20the%20blood%2Dbrain%20barrier.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 556,00 zł |
Informacje o tej pozycji
556,00 zł
Nazwa produktu
Pravastatin sodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
171.2-173 °C
solubility
H2O: >10 mg/mL
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@@](O)(CC[C@H]1[C@@H](C)C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](OC(=O)[C@@H](C)CC)[C@]12[H])C[C@@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
InChI key
VWBQYTRBTXKKOG-IYNICTALSA-M
Gene Information
human ... HMGCR(3156)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form crystalline solid | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility water: 100 mg/mL | solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility - |
| color white | color white | color white to tan | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is the Pravastatin sodium salt hydrate (Cat No.- P4498) cell permeable?