Merck
SMB00708
Sigma-Aldrich
Lysobactin
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Katanosin B, L-Serine, D-leucyl-L-leucyl-(βR)-β-hydroxy-L-phenylalanyl-(3R)-3-hydroxy-L-leucyl-L-leucyl-D-arginyl-L-isoleucyl-L-allothreonylglycyl-(3S)-3-hydroxy-L-asparaginyl-, (11→3)-lactone
Wybierz wielkość
1 MG
583,00 zł
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
583,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H97N15O17 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1276.48 (free base basis)
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.76
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
skład
counterion (acetate salt)
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N1[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)OC([C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C1=O)[C@H](CC)C)CCCN=C(N)N)CC(C)C)[C@H](O)C(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](N)CC(C)C)CC(C)C)c2ccccc2)CO)[C@H](O)C(=O)N)[C@@H](O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C58H97N15O17.C2H4O2/c1-12-30(10)39-53(85)71-40(31(11)75)52(84)64-24-38(76)69-42(45(78)47(60)79)55(87)68-37(25-74)57(89)90-46(32-17-14-13-15-18-32)43(73-51(83)36(23-28(6)7)66-48(80)33(59)21-26(2)3)56(88)72-41(44(77)29(8)9)54(86)67-35(22-27(4)5)50(82)65-
Klucz InChI
TXXDLVCKZNQGAV-QPXZYOHJSA-N
Działania biochem./fizjol.
Lizobaktyna jest cyklicznym peptydem o silnym działaniu przeciwbakteryjnym wobec wielu szczepów bakterii, w tym Staphylococcus aureus, Salmonella typhosa i Klebsiella aerogenes. Według doniesień lizobaktyna ma wartości MIC wynoszące odpowiednio 0,2, 25 i 25 μg / ml dla wyżej wymienionych bakterii, co jest znacznie wyższe niż siła działania wankomycyny dla tych samych bakterii (wartości MIC odpowiednio 0,8, >100 i >100 μg / ml).[1]
Mechanizm działania lizobaktyny przypisuje się jej interakcji z lipidem I i lipidem II w ścianie komórkowej bakterii. Lizobaktyna tworzy kompleks 1:1 z lipidem I i lipidem II, powodując zakłócenia w syntezie peptydoglikanu, który jest niezbędny dla żywotności bakterii.[2] Ponadto nie stwierdzono, aby lizobaktyna była hemolityczna w stężeniach powyżej jej MIC.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Wonsik Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(1), 100-103 (2015-12-20)
Lysobactin, also known as katanosin B, is a potent antibiotic with in vivo efficacy against Staphylococcus aureus and Streptococcus pneumoniae. It was previously shown to inhibit peptidoglycan (PG) biosynthesis, but its molecular mechanism of action has not been established. Using
D P Bonner et al.
The Journal of antibiotics, 41(12), 1745-1751 (1988-12-01)
Lysobactin, an antibiotic isolated from a strain of Lysobacter, is 2 to 4-fold more active than vancomycin against aerobic and anaerobic Gram-positive bacteria. Included in the spectrum of lysobactin are Staphylococci, Streptococci, corynebacteria, clostridia and various other Gram-positive anaerobic bacteria.