Merck
SMB00373
Sigma-Aldrich
N-Acetylglucosaminyl-β-1,2-mannose
≥94% (HPLC)
Synonim(y):
2-O-(2-acetamido-2-deoksy-β-D-glukopiranozylo)-D-mannopiranoza, GlcNAc-β-1,2-Man, N-acetylo-glukozamina mannoza, β-1-2 N-acetyloglukozamina mannoza
Wybierz wielkość
1 MG
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1360,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25NO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.35
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥94% (HPLC)
Formularz
powder
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-5(19)15-9-13(24)12(23)8(4-18)26-14(9)25-7(3-17)11(22)10(21)6(20)2-16/h3,6-14,16,18,20-24H,2,4H2,1H3,(H,15,19)/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
WCIQTQUMKQRLKV-ZTGOBPNGSA-N
Działania biochem./fizjol.
N-acetyloglukozaminyl-beta-1,2-mannoza jest powszechnym oligosacharydem, który hamuje przyleganie typowych i nietypowych patogenów układu oddechowego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)