Przejdź do
M3800
A1F Glycan ammonium salt
from Porcine
Synonim(y):
Mannotriose-(fucosyl-di-[N-acetylglucosamine]), mono-sialyl-bis(galactosyl-N-acetylglucosaminyl), NeuNAc(Gal-GlcNAc)2Man3(GlcNAc)2Fuc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C79H131N5O58
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2078.88
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
6230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M2800N4540M2925
description
from Porcine
description
from Porcine thyroglobulin, ≥90%
description
from Porcine, ≥90% (HPLC)
description
from bovine, ≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
biological source
Porcine
biological source
Porcine thyroglobulin
biological source
Porcine
biological source
bovine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)