Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 141,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 344,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
141,00 zł
biological source
animal (crustaceans)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8+/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-UOLFYFMNSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source animal (crustaceans) | biological source - | biological source - | biological source - |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay >98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow (ACETONE:DIMETHYL SULFOXIDE (7:3)) | solubility H2O: soluble |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-D-mannosamine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?