Przejdź do
M1050
2α-Mannobiose
≥93% (HPLC)
Synonim(y):
α-D-Man-[1→2]-D-Man, 2-O-α-D-Mannopyranosyl-D-mannopyranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
777,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-6(16)8(18)10(11(20)21-3)23-12-9(19)7(17)5(15)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9+,10+,11?,12-/m1/s1
InChI key
HIWPGCMGAMJNRG-VXSGSMIHSA-N
General description
2α-Mannobiose is a disaccharide. [1]
Application
2α-Mannobiose has been used in a study to assess affinity chromatography with monolithic capillary columns. [2] It has also been used in a study to investigate the influence of disaccharide structure on prebiotic selectivity in vitro. [3]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M8574N2127M2069
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (GC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
wood
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
color
white to light yellow
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)