Merck
859990
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
98%
Synonim(y):
β-D-Glucosamine pentaacetate, 2-Amino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl pentaacetate
Wybierz wielkość
5 G
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23NO10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]24/D +1.7 to +3.0°, c = 10 in chloroform
mp
186-189 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Klucz InChI
OVPIZHVSWNOZMN-OXGONZEZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alicja K Antonczak et al.
The Journal of biological chemistry, 284(42), 28795-28800 (2009-08-12)
The ability of Escherichia coli to grow on a series of acetylated and glycosylated compounds has been investigated. It is surmised that E. coli maintains low levels of nonspecific esterase activity. This observation may have ramifications for previous reports that