Merck
SMB00278
Sigma-Aldrich
Plumeride p-coumarate
≥90% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H32O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
616.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3[C@@H]1C=C[C@]34OC(=O)C(=C4)[C@H](C)OC(=O)\C=C\c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C30H32O14/c1-14(41-21(33)8-5-15-3-6-16(32)7-4-15)18-11-30(44-27(18)38)10-9-17-19(26(37)39-2)13-40-28(22(17)30)43-29-25(36)24(35)23(34)20(12-31)42-29/h3-11,13-14,17,20,22-25,28-29,31-32,34-36H,12H2,1-2H3/b8-5+/t14-,17+,20+,22+,23+,24-,25+,28-,29-,30+/m0/s1
Klucz InChI
WBCMGDNFDRNGGZ-DEYYTONKSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)