Merck
SMB00565
Zinniol
≥90% (LC/MS-UV)
Synonim(y):
3-methoxy-4-methyl-5-(3-methyl-2-butenyloxy)-1,2-benzenedimethanol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)=CCOC1=CC(CO)=C(CO)C(OC)=C1C
InChI
1S/C15H22O4/c1-10(2)5-6-19-14-7-12(8-16)13(9-17)15(18-4)11(14)3/h5,7,16-17H,6,8-9H2,1-4H3
InChI key
DUMQPTRUYCCSEZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antitumor activity
Natural product derived from fungal source.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)