Merck
SMB00234
Sigma-Aldrich
p-Coumaryl alcohol 4-O-glucoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
2070,00 zł
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC\C=C\c1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
InChI
1S/C15H20O7/c16-7-1-2-9-3-5-10(6-4-9)21-15-14(20)13(19)12(18)11(8-17)22-15/h1-6,11-20H,7-8H2/b2-1+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Klucz InChI
CRVXJSNSTGEXDX-HHMSBIESSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Enni Väisänen et al.
Journal of experimental botany, 71(20), 6379-6395 (2020-08-11)
Both the mechanisms of monolignol transport and the transported form of monolignols in developing xylem of trees are unknown. We tested the hypothesis of an active, plasma membrane-localized transport of monolignol monomers, dimers, and/or glucosidic forms with membrane vesicles prepared