Przejdź do
G5168
(Z)-Guggulsterone
≥89% (HPLC), bile acid receptor antagonist, powder
Synonim(y):
(17Z)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, 4,17(20)-trans-Pregnadiene-3,16-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
856,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥89% (HPLC)
Form:
powder
856,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(Z)-Guggulsterone, ≥89% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥89% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤5.4% E-form
color
light yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)\C(=C\C)C(=O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4+/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
InChI key
WDXRGPWQVHZTQJ-OSJVMJFVSA-N
Biochem/physiol Actions
(Z)-Guggulsterone is a natural product that lowers cholesterol due to its function as an antagonist ligand for the bile acid receptor. (Z)-Guggulsterone is a nuclear hormone receptor that regulates the transcription of several genes involved in cholesterol metabolism and plays a role in cholesterol level regulation. (Z)-Guggulsterone is also a selective farnesoid X receptor (FXR) modulator.
(Z)-Guggulsterone is an antagonist ligand for bile acid receptor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89699PZ0006PHR1634
description
≥89% (HPLC), powder
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥89% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)