Przejdź do
223735
Coniferyl alcohol
98%
Synonim(y):
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propen-1-ol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
559,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-277-9
Beilstein/REAXYS Number:
2048961
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
559,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
mp
75-80 °C (lit.)
solubility
alcohol: moderately soluble(lit.), diethyl ether: freely soluble(lit.), water: insoluble (almost)
functional group
hydroxyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\CO)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3/b3-2+
InChI key
JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
General description
Coniferyl alcohol is one of the preferred substrate of the eucalpytus globus enzyme.
Application
Coniferyl alcohol was used as a fungal growth inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
41402
description
98%
description
analytical standard
assay
98%
assay
≥97.5% (GC)
solubility
diethyl ether: freely soluble(lit.), water: insoluble (almost), alcohol: moderately soluble(lit.)
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
bp
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
bp
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coniferyl alcohol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?