Przejdź do
41402
Coniferyl alcohol
analytical standard
Synonim(y):
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propen-1-ol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2048961
MDL number:
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
mp
75-80 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\CO)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3/b3-2+
InChI key
JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82506223735PHL82489
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
98%
description
phyproof® Reference Substance
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
≥97.5% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥95.0% (HPLC)
bp
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
bp
-
bp
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coniferyl alcohol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)