Przejdź do
SMB00103
Abietin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Coniferin, Coniferoside, Coniferyl alcohol β-D-glucoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.34
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
1080,00 zł
Cena katalogowa1440,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(C\C=C\O)ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C16H22O8/c1-22-11-7-9(3-2-6-17)4-5-10(11)23-16-15(21)14(20)13(19)12(8-18)24-16/h2,4-7,12-21H,3,8H2,1H3/b6-2+/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
XQIJIPVRXMWYLN-GLIXSRQJSA-N
General description
Abietin, also known as Coniferin, is a glucoside of coniferyl alcohol that is also found in the water root extract of Angelica archangelica subsp. litoralis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00078SMB00089S0625
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥99% (GC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥99% (GC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)