Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2220,00 zł
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1OC)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-14-8-13-15(16(20)17(14)22-2)11(19)7-12(23-13)9-3-5-10(18)6-4-9/h3-8,18,20H,1-2H3
InChI key
ZIIAJIWLQUVGHB-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description phyproof® Reference Substance | description ≥90% (HPLC) |
| assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?