Przejdź do zawartości
SMB00422
Genkwanin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4′,5-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 7-O-Methylapigenin, Apigenin 7-O-methyl ether, Puddumetin
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.26
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
292549
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1c2c(c(cc(c2)OC)O)C(=O)C=C1c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChI key
JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Genkwanin is a non-glycosylated flavonoid found in many herbs. It is an antitumor constituent and has anti-inflammatory activities.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Genkwanin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)