Przejdź do
A0956
Angelicin
Synonim(y):
2-Oxo-(2H)-furo(2,3-h)-1-benzopyran, 2H-Furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, Isopsoralen, NSC 404563
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.16
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
153970
Form:
powder
Quality level:
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1Oc2c(C=C1)ccc3occc23
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-7-1-3-9-8(5-6-13-9)11(7)14-10/h1-6H
InChI key
XDROKJSWHURZGO-UHFFFAOYSA-N
Application
Angelicin, an angular furocoumarin, may be used as a photoactivatable molecule that reacts with DNA and unsaturated fatty acids to form monoadducts. Angelicin may be studied as a potential phototherapeutic and to understand its mechanisms of action and effects on RNA and DNA synthesis.
Biochem/physiol Actions
Angular furocoumarin with diverse photobiological effects. Upon long-wavelength UV irradiation, forms monoadduct with double-stranded DNA and reacts with unsaturated fatty acids. Inhibits DNA and RNA synthesis and cell replication in Ehrlich ascites tumor cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3468PHL89874SML3514
Angelicin phyproof® Reference Substance
PHL89874
Angelicin
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Giampietro Viola et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1171, 334-344 (2009-09-03)
In this review we summarize the structure and biological effects of linear and angular psoralens. These compounds exhibit interesting biological effects on the cell cycle, apoptosis and differentiation. These molecules should be considered promising drugs in the therapy of several
Yang Ye et al.
Organic letters, 14(8), 2114-2117 (2012-04-07)
The oxidative dearomatization of 3-(3-alkynyl-4-hydroxyphenyl)propanoic acid is combined with a cascade transition-metal catalyzed cyclization/addition/aromatization/lactamization sequence, which provides a novel approach to prepare furoquinolinone and angelicin derivatives in a convergent and efficient manner.
Li-Qun Ouyang et al.
Analytica chimica acta, 650(2), 160-166 (2009-09-02)
A method using high performance liquid chromatography with photodiode-array detection (HPLC-DAD) coupled with alternating trilinear decomposition (ATLD) algorithm was proposed for simultaneous determination of psoralen and isopsoralen in plasma and Chinese medicine "Xian Ling Gu Bao" capsule (XLGBC). In this
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A0956-25MG04061832405742
A0956-10MG04061833334621