Merck
PHL89770
Psoralen
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
6,7-Furanocoumarin, 7H-Furo[3,2-g]benzopyran-7-one, Ficusin, Furo[3,2-g]coumarin
Wybierz wielkość
20 MG
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
1420,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.16
Beilstein:
152784
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
Klucz InChI
ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Zastosowanie
Photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure and function.
Inne uwagi
Związek ten jest powszechnie spotykany w roślinach z rodzaju: arcydzięgiel
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)