Merck
SMB01070
Sigma-Aldrich
Cirsimarin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
4′-glukozyd cirsimarytyny, 5,4′-dihydroksy-6,7-dimetoksyflawon 4′-O-β-D-glukozyd, Cirsimaretin, Cirsitakaozyd
Wybierz wielkość
1 MG
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1380,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
476.43
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)c3[o]c4c([c](c3)=O)c(c(c(c4)OC)OC)O
InChI
1S/C23H24O11/c1-30-15-8-14-17(19(27)22(15)31-2)12(25)7-13(33-14)10-3-5-11(6-4-10)32-23-21(29)20(28)18(26)16(9-24)34-23/h3-8,16,18,20-21,23-24,26-29H,9H2,1-2H3/t16-,18-,20+,21-,23-/m1/s1
Klucz InChI
RETJLKUBHXTIGH-FZFRBNDOSA-N
Opis ogólny
Cirsimaryna jest antylipogennym związkiem flawonoidowym powszechnie występującym w roślinach takich jak Cirsium japonicum, Scoparia dulcis, Cirsium rhinoceros i Microtea debilis. Najnowsze badania sugerują, że ten naturalnie występujący metabolit może mieć szeroki zakres aktywności biologicznych, w tym właściwości cytoprotekcyjne, przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwwirusowe, antyadipogenne i przeciwdrobnoustrojowe.
Zastosowanie
Cirsimarin to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Cirsimarin wykazuje silne działanie antylipogenne i zmniejsza odkładanie się tkanki tłuszczowej u myszy. Cirsimarin może być zatem potencjalnym kandydatem do leczenia otyłości.
Cechy i korzyści
  • Odpowiedni do badań biochemicznych i biomedycznych
  • Wszechstronność i możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych i badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B Zarrouki et al.
International journal of obesity (2005), 34(11), 1566-1575 (2010-05-12)
We previously reported that the flavonoid cirsimarin exerts in vitro a strong lipolytic activity on isolated adipocytes. This study was therefore designed to evaluate in vivo the effects of cirsimarin on white adipose tissue (WAT) accretion in mice. Male CD1