SAB5600234
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys27) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM172, purified immunoglobulin
Synonim(y):
H3K27ac, Histon H3 (acetyl K27)
Wybierz wielkość
1990,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1990,00 zł
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM172, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
vertebrates
metody
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys27)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)