Kluczowe dokumenty
SAB5600009
Sigma-Aldrich
Anti-Trimethyl-Histone H3 (Lys27) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM175, purified immunoglobulin
Synonim(y):
H3K27me3, Histone H3 (trimethyl K27)
Wybierz wielkość
100 μG
2370,00 zł
1 MG
13 390,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2370,00 zł
1 MG
13 390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM175, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 0.5-1 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
trimethylation (Lys27)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z histonem H3 trimetylowanym lizyną 27 (K27me3). Brak reaktywności krzyżowej z monometylowaną lizyną 27 (K27me1) lub dimetylowaną lizyną 27 (K27me2) lub innymi metylacjami w histonie H3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający trimetylo-histonowi H3 (Lys27)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu, 1% BSA i 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)