Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2795
Sigma-Aldrich
Anti-Ac-Histone H3(Lys27) Antibody, clone 1H7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Histon H3/I, Histon H3/a, Histon H3/b, Histon H3/c, Histon H3/d, Histon H3/f, Histon H3/h, Histon H3/j, Histon H3/k, Histon H3/l
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1H7
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15.4 kDa
observed mol wt ~16 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... HIST1H3A(8350)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H7 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa histon H3 acetylowany na lizynie 27.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom otaczającym acetylowaną lizynę 27 z N-końcowej połowy ludzkiego histonu H3.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w ekstrakcie kwasowym komórek HeLa traktowanych maślanem sodu.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło acetylo-histonę H3 (Lys27) w ekstrakcie kwasowym komórek HeLa traktowanych maślanem sodu (5 mM, 24 h).
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło acetylo-histonę H3 (Lys27) w komórkach HeLa traktowanych trichostainą A (TSA; 400 ng/ml; 12 h).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło acetylo-histonę H3 (Lys27) w komórkach HeLa traktowanych trichostatyną A (TSA; 400 nM; 18 h).
Test inhibicji peptydowej: Wykrywaniu pasma docelowego w lizacie z komórek HeLa traktowanych trichostatyną A (TSA; 400 ng/ml; 12 h) zapobiegało wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii acetylowanym peptydem immunogenu, ale nie odpowiadającym mu nieacetylowanym peptydem.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd acetylowy histonu H3 (Lys27) z KD wynoszącym 1,5 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Histon H3.1 (UniProt: P68431; znany również jako Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l) jest kodowany przez HIST1H3A (znany również jako H3FA, HIST1H3B, H3FL, HIST1H3C, H3FC, HIST1H3D, H3FB, HISTH3F, H3FD, HIST1H3F, H3FI, HIST1H3G, H3FH, HIST1H3H, H3FK, HIST1H3I, H3FF, HIST1H3J, H3FJ) (Gene ID: 8350, 8351, 8352, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8968) u człowieka. Histon H3 ma dwa główne warianty, H3.1 i H3.3, które wykazują różne wzorce lokalizacji genomu u zwierząt. Kompleksy H3.1 i H3.3 posiadają również różne chaperony histonowe, CAF-1 i HIRA, które odgrywają ważną rolę w pośredniczeniu w montażu nukleosomów zależnych i niezależnych od syntezy DNA. Histon H3.1 służy jako kanoniczny histon, który jest włączany podczas replikacji DNA, podczas gdy H3.3 działa jako histon zastępczy, który może być włączany poza fazą S podczas procesów zaburzających chromatynę, takich jak transkrypcja. Histon H 3.1 jest podstawowym składnikiem nukleosomu, który występuje tylko u ssaków. Histon H3 posiada główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon, który wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Amino-końcowe ogony białek histonowych podlegają kilku modyfikacjom potranslacyjnym, w tym acetylacji, metylacji i fosforylacji, które rekrutują czynniki regulacyjne, wpływają na strukturę chromatyny i są krytycznymi determinantami transkrypcji. Te modyfikacje histonów, znane jako histonowe znaczniki acylowe, są zaangażowane w regulację transkrypcji. Acetylacja histonów jest ogólnie powiązana z aktywacją genów, a H3K27ac jest dobrze rozpoznawany jako marker aktywnych wzmacniaczy i doskonały wskaźnik aktywności wzmacniacza. H3K27ac odgrywa również aktywną rolę w kontroli tożsamości komórek. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Zhang, T., et al. (2020). Genome Biol. 21; Artykuł 45; Black, JC., et al. (2012). Mol Cell. 48(4); 491-507; Stroud, H., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109(14); 5370-5375).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)