Kluczowe dokumenty
SAB4301134
Sigma-Aldrich
Anti-6-His antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Przeciwciało anty His Sigma, Przeciwciało anty-His Sigma - Przeciwciało anty-His 6× produkowane u królików
Wybierz wielkość
100 μL
1460,00 zł
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
The FLAG epitope, is an eight amino acid protein with an enterokinase-cleavage site.
Specyficzność
The antibody detects transfected proteins contanining 6×His tag.
Immunogen
Synthetic peptide: 18XHis conjugated to KLH
Zastosowanie
Further analysis of the protein can be achieved using an antibody specific to the 6 X histidine in techniques such as western blotting.The antibody recognizes the His-tag fused to the carboxy- termini of targeted proteins in transfected or transformed cells.
The Anti-6-His antibody has been used in western blotting.
Działania biochem./fizjol.
The antibody recognizes the His-tag fused to the carboxy- termini of targeted proteins in transfected or transformed cells.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The FLAG? peptide, a versatile fusion tag for the purification of recombinant proteins.
Einhauer A and Jungbauer A
Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 49(1-3), 455-465 (2001)
A novel USP9X substrate TTK contributes to tumorigenesis in non-small-cell lung cancer.
Chen X, et al.
Theranostics, 8(9), 2348-2348 (2018)
O-GlcNAcylation of fumarase maintains tumour growth under glucose deficiency
Wang T, et al.
Nature Cell Biology, 19(7), 833-833 (2017)
Yun Chen et al.
Nucleic acids research, 46(7), 3643-3656 (2018-03-27)
TARS and TARS2 encode cytoplasmic and mitochondrial threonyl-tRNA synthetases (ThrRSs) in mammals, respectively. Interestingly, in higher eukaryotes, a third gene, TARSL2, encodes a ThrRS-like protein (ThrRS-L), which is highly homologous to cytoplasmic ThrRS but with a different N-terminal extension (N-extension).
Local generation of fumarate promotes DNA repair through inhibition of histone H3 demethylation
Jiang Y, et al.
Nature Cell Biology, 17(9), 1158-1158 (2015)