Kluczowe dokumenty
SAB5600096
Sigma-Aldrich
Anti-His-Tag Chimeric antibody, Human Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMH01, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Przeciwciało anty-His
Wybierz wielkość
100 μG
2050,00 zł
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RMH01, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
metody
capture ELISA: 0.1-2 μg/mL
western blot: 0.1-1 μg/mL
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Hexahistidine tag (His-tag) consists of four to six histidines fused genetically. It is widely used to purify proteins by immobilized metal-ion affinity chromatography (IMAC).
Specyficzność
This antibody is a Human-Rabbit chimeric antibody, made by fusion of the antigen binding region (variable domains of the heavy and light chains, VH and VL) of rabbit anti-HisTag monoclonal antibody (RM146), with the constant domain of Human IgG1. The antibody is recognized only by an anti-Human IgG secondary antibody.
Immunogen
Mixture of a peptide with 6xHis-Tag at the N-terminus and another peptide with 6xHis-Tag at the C-terminus.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonathan F Lovell et al.
BMC medicine, 20(1), 462-462 (2022-11-30)
Numerous vaccine strategies are being advanced to control SARS-CoV-2, the cause of the COVID-19 pandemic. EuCorVac-19 (ECV19) is a recombinant protein nanoparticle vaccine that displays the SARS-CoV-2 receptor-binding domain (RBD) on immunogenic nanoliposomes. Initial study of a phase 2 randomized
Tandem immobilized metal-ion affinity chromatography/immunoaffinity purification of His-tagged proteins?evaluation of two anti-His-tag monoclonal antibodies
Muller KM, et al.
Analytical Biochemistry, 259(1), 54-61 (1998)
Loree Heller et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(15), 8772-8778 (2020-07-02)
In neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, multiple sclerosis and amyotrophic lateral sclerosis, neuroinflammation can lead to blood-brain barrier (BBB) breakdown. After intravenous or intra-arterial injection into mice, endothelial progenitor cells (EPCs) home to the damaged BBB to
Reynald Thinard et al.
Pharmaceutics, 14(7) (2022-07-28)
The failures of anti-β-amyloid immunotherapies suggested that the very low fraction of injected antibodies reaching the brain parenchyma due to the filtering effect of the BBB may be a reason for the lack of therapeutic effect. However, there is no